Learn More
Eppendorf™ Pipettes électroniques Xplorer™
Grâce à ces pipettes, éliminez les risques potentiels d’erreur liés au pipetage manuel. Les pipettes électroniques Eppendorf™ Xplorer™ offrent des paramètres précis et des résultats fiables et reproductibles. Découvrez le pipetage sans fatigue et gardez le contrôle total des procédures de pipetage.
Marque: Eppendorf™ 4861000040
698.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21922" pour bénéficier de cette offre.
Description
Grâce à ces pipettes, éliminez les risques potentiels d’erreur liés au pipetage manuel.Les pipettes électroniques Eppendorf™ Xplorer™ offrent des paramètres précis et des résultats fiables et reproductibles.Découvrez le pipetage sans fatigue et gardez le contrôle total des procédures de pipetage.
- Pipettes électroniques monocanal, de 8 et 12 canaux conçues pour aspirer et distribuer des volumes de liquide de 0,5 µl à 10 ml
- Concept de fonctionnement intuitif et conception ergonomique
- Neuf paramètres de langue différents : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol
- Agitateur multifonctionnel :
- Cadran de sélection
- Éjecteur innovant
- Angle d’affichage ergonomique
- Manipulation aisée
- Batterie rechargeable puissante
- Concept de charge flexible
- Cône de pointe à ressort (sauf 5 et 10 ml)
- Réglage des conditions externes (hauteur géographique, liquides à haute densité ou facteurs similaires)
Spécification
±3% à ±3μL/100μL, ±1% à ±5μL/500μL, ±0,6% à ±6μL/1000< ; | |
1000 μ pointe de pipettel epT.I.P.S™ | |
1000 μl epT.I.P.S.™ Pointe de pipette | |
Xplorer™ | |
50 à 1000 μl | |
1000 μl epT.I.P.S™ pointe de pipette | |
1 μl | |
8 | |
5 °C à 40 °C |
Lithium-ion | |
Bleu | |
1 | |
Pipette électronique | |
Ergonomique | |
Agitateur multifonction, cône de pointe à ressort, batterie et chargeur | |
Oui | |
41 °F à 104 °F |