Learn More
Pipette monocanal Multipette™ E3
GREENER_CHOICE
Distribuez facilement et avec précision grâce à la pipette électronique multidistributeur Multipette™ E3. En association avec les pointes Combitips™ advanced - Pointes Combitips™ advanced, qualité Eppendorf - Pointes Combitips™ advanced, pour usage en PCR- Pointes Combitips™ advanced, qualité ADN médico-légale - Biopur™ et ViscoTip™.
Marque:  Eppendorf 4987000010
728.02 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24072" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15421920
  • 813.24€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Permet la distribution et le pipetage de n’importe quel liquide, quelle que soit sa viscosité, tout en respectant les normes les plus élevées pour des résultats précis. La pipette monocanal Eppendorf™ Multipette™ E3 offre un contrôle du volume total et améliore la précision et la reproductibilité tout en réduisant la fatigue physique durant l’utilisation.
Crée un système de distribution polyvalent fonctionnant selon le principe de déplacement positif, permettant ainsi de pipeter n’importe quel liquide tout en respectant les normes les plus élevées en matière de précision des résultats.
  • Distribution haute vitesse avec piston motorisé
  • Reconnaissance automatique de la pointe Combitip™ advanced™
  • Éjection de la pointe via un bouton
  • Plage de volumes de 1 μl à 50 ml
  • Batterie lithium-ion
  • Affichage lumineux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lithium-ion
CombiTip™
Distributeur de liquide
Couleur éclairée
8
Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™
1
1 à 50 ml
Adaptateur de charge, 2 kits d'assortiment Combitips advanced&trade
Vidéos
  • Eppendorf - Pipetting Viscous Liquids
    Eppendorf Multipette M4 and Combitips advanced: The perfect system for pipetting viscous liquids
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:18
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:18
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf - Pipetting Viscous Liquids
  • Eppendorf - Pipetting Viscous Liquids
    Eppendorf Multipette M4 and Combitips advanced: The perfect system for pipetting viscous liquids
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:18
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:18
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf - Pipetting Viscous Liquids
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Pipette monocanal Multipette™ E3 >