Learn More
Eppendorf™ Pipettes Research™ plus
Pipettes ultra-légères entièrement autoclavables, adaptées aux liquides spécifiques ou à d’autres conditions extérieures. Les pipettes disposent d’une pointe conique à ressort, d’une option de réglage secondaire et d’un affichage de volume amélioré.
Marque: Eppendorf™ 3125000052
856.95 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24072" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques tours de bouton
- Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
- Affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement
- Affichage du calibrage et ouverture de réglage pour les liquides et les volumes spécifiques
- Utilise le célèbre PhysioCare Concept™, qui réduit la fatigue de la main et du bras pendant le pipetage, maintient l’équilibre et permet un effort minimum de l’utilisateur
- Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretenir (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
- Pointe conique à ressort qui favorise l’ajustement parfait sur la pointe (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
- Possibilité d’autoclavage sans démontage
Applications
- Pipetage de liquides
- Mélange de liquides
- Remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction
- Extraction de phases et élimination des surnageants
Spécification
±2,5 % à 30 μl, ±1 % à 150 μl, ±0,6 % à 300 μl | |
Orange | |
Pipette mécanique | |
4 chiffres | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
Autoclavable | |
8 | |
30 à 300 μl | |
Ergonomique | |
0,2 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Eppendorf - System Eppendorf Research Plus epTIPS
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
14Heures
0Minutes
37Secondes
41 -
Eppendorf
Le Printemps des Économies
Jusqu'à 30 % de réduction sur les produits essentiels EppendorfCode promotionnel: 24072Expire: 2025-06-30
Jours
105Heures
0Minutes
37Secondes
41 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
44Heures
0Minutes
37Secondes
41 -
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
27Heures
0Minutes
37Secondes
41Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
44Heures
0Minutes
37Secondes
41