Learn More
Pipette monocanal Multipette™ E3x
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Comprend:
Adaptateur de charge, 2 kits d'assortiment Combitips advanced&trade
Support de chargeur, 2 Combitips advanced™ assortiments
Conditionnement:
1 kit
Beskrivelse
Offre une distribution extrêmement précise quelles que soient les propriétés physiques du liquide. La pipette monocanal Eppendorf™ Multipette™ E3x permet une manipulation d’une seule main et une éjection du cône sans contact.
Crée un système de distribution polyvalent fonctionnant selon le principe de déplacement positif, permettant ainsi de pipeter n’importe quel liquide tout en respectant les normes les plus élevées en matière de précision des résultats.
- Contrôle du volume total, reproductibilité et précision améliorées tout en réduisant la fatigue physique durant l’utilisation.
- Distribution haute vitesse avec piston motorisé
- Reconnaissance automatique de la pointe Combitip™ advanced™
- Éjection de la pointe via un bouton
- Plage de volumes de 1 μl à 50 ml
- Batterie lithium-ion
- Affichage lumineux
- Distribution automatique
- Aspiration (pipetage des surnageants)
- Titration
- Distribution séquentielle
- Modes d’aspiration et de distribution combinés
Tekniske data
Tekniske data
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Pointes compatibles | Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™ |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Distributeur de liquide |
| Volume (métrique) | 1 à 50 ml |
| Affichage | Couleur éclairée |
| Comprend | Support de chargeur, 2 Combitips advanced™ assortiments |
| Nombre de vitesses | 8 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion