Learn More
Sachets avec zone d’écriture en polyéthylène Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Marque:  Whirl Pak B01515WA
192.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11744834
  • 274.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Sachet Whirl-Pak™ stérile
• Sachet Whirl-Pak™
• Etanche aux liquides et aux odeurs
• Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
• Pour échantillon liquide ou solide
• Polyéthylène épais et transparent, chimiquement inerte
• Pour broyeur 400mL. Epaisseur 102μm sauf 12047, 76μm
• Sachet Whirl-Pak™ stérile avec zone de marquage
• Sachet Whirl-Pak™pour broyeur 400mL
Spécification
Spécification
2041 ml
Nom du produit
Sachets avec zone d’écriture en polyéthylène Whirl-Pak™ > Capacité : 2041 ml