Learn More
Bryson Packaging™ Sachets inscriptibles en PE Minigrip™
Code produit. 11988267
Click to view available options
Largeur (métrique):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Hauteur (métrique):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11988267
Marque: Bryson Packaging™ BAJ340110M
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez et envoyez vos échantillons dans des sachets refermables. Les sachets inscriptibles en PE Bryson Packaging™ Minigrip™ sont des sachets en PE transparents dotés de trois bandes blanches destinées à l’étiquetage. Sachets carrés et rectangulaires disponibles en différentes tailles. Boîtes de 100 et 1 000.
  • Sachets en polyéthylène transparent avec bandelettes refermables à joint de préhension
  • Trois bandes d’écriture pour l’étiquetage de taille généreuse afin de faciliter l’identification et l’organisation
  • Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
  • Disponible dans une grande variété de tailles pour répondre aux besoins de stockage
Spécification
Description Sac refermable avec zone d’inscription
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
Matériau Polyéthylène
Épaisseur (métrique) 50 μm
Quantité 100/paquet
Largeur (métrique) 150 mm
Hauteur (métrique) 230 mm