Learn More
Minigrip™ Sachet refermable avec zone d’écriture
Code produit. 10205074
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Hauteur (métrique):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 10205074
Marque: Minigrip™ BAJ340051C
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étiquetez le contenu du sac en toute simplicité. Les sachets refermables avec zone d’écriture Minigrip™ sont dotés de trois bandes blanches spécialement conçues pour l’écriture avec un stylo plume ou un marqueur.
  • Polyéthylène
  • Refermable
  • Autoclavables
  • Trois bandes d’écriture pour l’étiquetage
Spécification
Description Sachet refermable
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
Matériau Polyéthylène
Quantité 100/paquet
Largeur (métrique) 100 mm
Hauteur (métrique) 140 mm