Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain d’angiopoïétine 2
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KHC1641
494.16 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques
Description
L’ELISA de l’angiopoïetine 2 humaine (Hu APO2) quantifie la Hu APO2 dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’APO2 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide de l’APO2 humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’angiopoïétine-2 (ANGPT2) est un antagoniste de l’angiopoïétine 1 (ANGPT1) et de la TEK tyrosine kinase endothéliale (TIE-2, TEK). La protéine perturbe la capacité de remodelage vasculaire de l’ANGPT1 et peut induire l’apoptose des cellules endothéliales. Trois variantes de transcription qui codent trois isoformes différentes ont été trouvées pour ce gène.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
O15123 | |
<6 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AGPT2,ANG2 | |
6,6% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
Angiopoiétine-2 | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
31,2-2000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Détection colorimétrique | |
285 | |
3 h | |
3,8% | |
HRP | |
96 dosages | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Humaine | |
3 h |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
438775-003 | Certificat d’analyse | 04/04/2025 | |
438775-002 | Certificat d’analyse | 03/04/2025 | |
438775-001 | Certificat d’analyse | 27/03/2025 | |
402624-009 | Certificat d’analyse | 03/03/2025 |