Learn More
Thermo Scientific™ Milieu CCA (déshydraté)
Détectez, dénombrez et différenciez les coliformes et les bactéries E.coli dans des échantillons d’eau à l’aide du milieu CCA conformément à la norme ISO 9308-1.
Marque:  Thermo Scientific™ CM1205B
727.02 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15744047
  • 774.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Dénombrez et différenciez les coliformes et l’Escherichia coli dans les échantillons d’eau grâce à la gélose aux coliformes chromogènes Thermo Scientific™ Oxoid™, conformément aux normes ISO 9308-1 pour l’analyse de la qualité de l’eau. Les organismes cibles sont faciles à différencier, E. coli formant des colonies bleu foncé / violet et les coliformes des colonies roses à rouges. Bénéficiez d’une détection complète dans les 24 heures, supprimant la nécessité d’une sous-culture.
La gélose aux coliformes chromogènes (ISO) est un moyen rapide, précis et efficace de détecter les coliformes et les E.coli lors des tests microbiologiques de qualité de l’eau potable, de l’eau de piscine désinfectée et des échantillons de plantes de traitement. La norme ISO 9308-1:2014 dénombrement des bactéries Escherichia coli et des coliformes – Partie 1 : méthode par filtration sur membrane pour les eaux à faible teneur en bactéries, spécifie une méthode basée sur la filtration sur membrane, suivie d’une mise en culture sur un milieu CCA et le calcul du nombre d’organismes cibles dans l’échantillon.
Le milieu CCA utilise des enzymes spécifiques associées à des coliformes généraux et à des E.coli pour la différentiation.
  • Lorsqu’il est clivé par la D-galactosidase, le chromogène Salmon GAL produit une coloration variant du rose au rouge ; cette coloration et les enzymes sont associés aux coliformes.
  • E.coli contient de la D-galactosidase qui clive le Salmon GAL. Cependant, cette bactérie contient également de la D-glucuronidase, qui clive le chromogène X-glucuronide. L’association de ces chromogènes produit une coloration variant du bleu foncé au violet en présence E.coli.
  • Dans le milieu, le Tergitol 7 inhibe la croissance des bactéries à Gram positif et des bactéries à Gram négatif, à l’exception des coliformes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10°C à 30°C
Poudre
500 g
Milieu CCA (déshydraté)
Gélose
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6183394 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2024 Catalog NumberCM1205B
Numéro de lot6137481 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2024 Catalog NumberCM1205B
Numéro de lot6117213 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/05/2024 Catalog NumberCM1205B
Numéro de lot6102791 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2024 Catalog NumberCM1205B
Numéro de lot3797890 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2024 Catalog NumberCM1205B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Milieu CCA (déshydraté) >