Learn More
Whirl-Pak™ Sachets pour échantillons standard Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11771963 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
12.5 x 7.5 cm (5 x 3 in)
18,5 x 7,5 cm
18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 in)
19 x 13 cm
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 in)
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 po)
23 x 15 cm (9 x 6 in)
23 x 15 cm (9 x 6 po)
23 x 15 cm
30 x 19 cm (12 x 7.5 po)
30,5 x 12,5 cm
38 x 12.5 cm (15 x 5 in)
38 x 15 cm
38 x 19 cm
9.5 x 18 cm (7 x 3.75 in)
Épaisseur (impériale):
2,25 mil
2,5 mil
3 mil
4 mil
Capacité (impériale):
1 oz
2 oz.
2 oz
4 oz.
4 oz
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz
Type de produit:
Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage
Sachet d’échantillonnage
Förpackningsstorlek
10000 pièces
500 pièces
Produktkod. 11771963
missing translation for 'mfr': Whirl-Pak™ B01065WA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes. Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes.Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
  • Sachets en polyéthylène transparents
  • Faire tourner ou replier le sachet à trois reprises et le fixer à l’aide des languettes de fermeture permet de créer un récipient d’échantillonnage étanche
  • Stérilisés au gaz, documentation disponible
  • Les languettes de préhension empêchent la contamination par contact des doigts lors de l’ouverture
  • Les sachets inscriptibles comprennent une zone qui accepte le stylo à bille ou le crayon
  • Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température ; y compris l’azote liquide--manipulation soigneuse nécessaire après la congélation
  • Épaisseur, 2,25 à 4 mil
  • Sans RNase, DNase, pryogène et HBP
  • Conformes aux exigences réglementaires et industrielles de l’EPA, de la FDA, du HACCP et de l’USDA
  • Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 180°F (82°C).
Specifikationer
Description Style inscriptible
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 18 oz.
Capacité (métrique) 532 mL
Type de bouchon Attache de fermeture
Couleur Transparent
Jetable Single-use
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 0,064 mm
Sans latex Oui
Nb par paquet 500/Pk.
Conditionnement externe Cardboard
Conditionnement interne protecteur Plastic
Quantité 500/boîte
Méthode de stérilisation Ethylene Oxide Gas
Plage de températures (impériale) -320°F to +180°F
Plage de températures (métrique) -196°C to +82°C
Épaisseur (impériale) 2,5 mil
Dimensions (L x l) 23 x 11.5 cm (9 x 4.5 po)
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 4.5 in.
Largeur (métrique) 11,5 cm
Type de produit Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.