Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
Marque:  Invitrogen™ S7574
361.35 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10348162
  • 542.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, and 24) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
Le colorant d’acides nucléiques fluorescent vert SYTO 12 perméant aux cellules présente une fluorescence verte et brillante au moment de la liaison à des acides nucléiques. Du fait que le schéma de coloration des colorants SYTO en cellules vivantes peut varier entre les types de cellules, nous proposons le kit d’échantillons de colorations d’acides nucléiques fluorescentes vertes SYTO n 1 (S-7572) afin de permettre aux chercheurs de trouver la coloration fluorescente verte SYTO la plus adaptée à leur système. Solution de 4 mM dans du DMSO.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vert
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Perméant aux cellules
Microscope à fluorescence
315 μl
Coloration d’acides nucléiques fluorescente verte SYTO™ 12 - Solution de 4 mM dans du DMSO
SYTO™
Fluorescent
Acides nucléiques
4 mM solution in DMSO
499, 500 nm
Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray
315 μL
Fluorescence
522, 519 nm
Température ambiante
Coloration d’acide nucléique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3071400 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/11/2024 Catalog NumberS7574
Numéro de lot2550790 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2022 Catalog NumberS7574
Numéro de lot2441353 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/02/2022 Catalog NumberS7574
Numéro de lot2387270 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2021 Catalog NumberS7574
Numéro de lot2214452 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2020 Catalog NumberS7574
Nom du produit
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains > 315 μl