Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
Marque:  Invitrogen™ S32703
356.01 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10493062
  • 534.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, and 24) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
SYTO RNASelect est une coloration d’acides nucléiques perméante aux cellules qui colore l’ARN de manière sélective. Bien que pratiquement non fluorescente en l’absence d’acides nucléiques, la coloration SYTO RNASelect présente une fluorescence verte et brillante lorsqu’elle est liée à de l’ARN (maxima d’absorption / émission ∽490/530 nm), mais seulement un signal fluorescent faible lorsqu’elle est liée à de l’ADN. Les ensembles de filtres qui conviennent pour imager des cellules marquées avec de la fluorescéine (FITC) fonctionneront bien pour imager des cellules colorées avec de la coloration SYTO RNASelect. Solution de 5 mM dans du DMSO.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, suivi microbiologique, mitochondries, fonction des mitochondries, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vert
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Perméant aux cellules
Microscope à fluorescence
100 μl
SYTO RNASelect Green Fluorescent Cell Stain, 5 mM Solution in DMSO
SYTO™
Fluorescent Dye
Acides nucléiques
5 mM solution in DMSO
490⁄530
Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray
100 μL
Fluorescence
RNA: 530 nm
Température ambiante
Coloration d’acide nucléique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2906447 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/06/2024 Catalog NumberS32703
Numéro de lot2860832 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberS32703
Numéro de lot2541540 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2023 Catalog NumberS32703
Numéro de lot2415752 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/12/2021 Catalog NumberS32703
Numéro de lot2295065 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2021 Catalog NumberS32703
Nom du produit
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains > 100 ul