Learn More
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Conjugué:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor Plus 750
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 633
Alexa Fluor Plus 405
Rouge Texas
Tétraméthyl rhodamine
Couleur:
Bleu
Orange
Proche infrarouge
Rouge
Rouge profond
Vert
Violet
Excitation / émission:
346/442 nm
405/450 nm
495/519 nm
555/580 nm
590/617 nm
595/615 nm
632/647 nm
650/668 nm
750/777 nm
Sous-type de protéine:
Concanavaline A, succinylée
Concanavaline A (Con A)
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
Beschreibung
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates. Concanavalin A (Con A) has been used in a variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC) and flow cytometry (FC). In many cell types, concanavalin A (Con A) is a good marker of ER and Golgi.
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates. Concanavalin A selectively binds to alpha‐mannopyranosyl and alpha‐glucopyranosyl residues. In neutral and alkaline solutions, concanavalin A exists as a tetramer with a molecular weight of approximately 104,000 Daltons. In acidic solutions (pH below 5.0), concanavalin A exists as a dimer. Conjugated concanavalin A has been used in variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC), and flow cytometry (FC).
Spezifikation
Spezifikation
| À utiliser avec (application) | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Poids moléculaire | 104,000 Dalton |
| Quantité | 5 mg |
| Source | Canavlia ensiformis |
| État réglementaire | RUO |
| Conjugué | Alexa Fluor 488 |
| Réactivité croisée | α-man, α-glc |
| Espèces | C. ensiformis |
| Recombinant | Native |
| Marqueur de protéine | None |
| Mehr anzeigen |
Date d’expiration: 2025-12-19
Faites de belles économies avec le Laboratoire de la Curiosité
Chaque laboratoire recèle ses propres mystères. Que découvrirez-vous ? Approchez-vous, cherchez ce dont vous avez besoin et découvrez comment la curiosité peut vous permettre de faire des économies incroyables. Code promo 24110.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur