Learn More
Molecular Probes™ Iodure de propidium - solution aqueuse à 1,0 mg/ml
Iodure de propidium - solution de 1,0 mg/ml dans l’eau
Marque:  Molecular Probes™ P3566
115.91 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11599296
  • 178.00€ / 10mL
Description
L’iodure de propidium (IP) est un contre-colorant rouge fluorescent, chromosomique et nucléaire, courant Étant donné que l’iodure de propidium n’est pas capable de pénétrer dans les cellules vivantes, il est également couramment utilisé pour détecter les cellules mortes dans une population.
L’IP se lie à l’ADN en s’intercalant entre les bases avec peu ou pas de préférence de séquence. Dans une solution aqueuse, le colorant enregistre des maxima d’excitation/émission de 493/636 nm. Une fois le colorant lié, sa fluorescence est augmentée de 20 à 30 fois, le maximum d’excitation de fluorescence est décalé de ∼30–40 nm vers le rouge et le maximum d’émission de fluorescence est décalé de ∼15 nm vers le bleu. Il en résulte une excitation maximale à 535 nm et une émission de fluorescence maximale à 617 nm.
L’IP est largement utilisé en microscopie par fluorescence, en microscopie confocale par balayage laser, en cytométrie en flux et en fluorométrie.
En savoir plus sur l’iodure de propidium et les produits contenant de l’iodure de propidium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Contient 1 flacon d’iodure de propidium (solution aqueuse à 1,0 mg/ml).
Conserver au réfrigérateur (2–8°C) à l’abri de la lumière.
Test de viabilité
Iodure de propidium
533 / 617
10 mL
Cytoplasme & cytosol
Fluorescence
Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux
Iodure de propidium
Solution
Température ambiante
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3071392 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/10/2024 Catalog NumberP3566
Numéro de lot2795233 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/12/2023 Catalog NumberP3566
Numéro de lot2549278 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/12/2022 Catalog NumberP3566
Numéro de lot910537 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2022 Catalog NumberP3566
Numéro de lot2309231 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2021 Catalog NumberP3566
Nom du produit
Molecular Probes™ Iodure de propidium - solution aqueuse à 1,0 mg/ml > 10 ml