Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fractionnement en vrac SMART Digest™ : protéine A
Utilisez ce kit pour la purification des immunoglobulines avant la digestion des protéines A.
Marque:  Thermo Scientific™ 60114-102
1580.98 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15800182
  • 1588.88€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Obtenez une immunocapture rapide, simple, hautement reproductible et sensible grâce à la capacité de charge élevée des kits de fractionnement en vrac Thermo Scientific™ SMART Digest™ : Protéine A. Ces kits ont été conçus pour relever les défis souvent associés au processus de nettoyage des protéines en fournissant un flux de travail simple et facile de capture.
Les kits de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest contiennent des billes (non magnétiques ou magnétiques - les billes magnétiques permettent l’automatisation) qui ciblent la purification des immunoglobulines en raison de l’affinité spécifique et forte pour la liaison à la partie Fc de la molécule. Les interférences indésirables sont ensuite supprimées en laissant un échantillon propre contenant la molécule cible. Une fois la digestion ultérieure terminée, elle peut être facilitée avec les enzymes SMART Digest, le cas échéant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de fractionnement de protéines A en vrac SMART Digest, non magnétique, avec plaque de prélèvement SOLAμ, soluble
Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine
Résine soluble SMART Digest, non magnétique, en vrac
SMART Digest
Résine soluble SMART Digest non magnétique, en vrac, plaque de prélèvement, plaque SOLAμ SPE
Protéine A
Trypsine
Préparation d’échantillons de digestion de protéines et d’immunocapture
Immunocapture
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kits de fractionnement en vrac SMART Digest™ : protéine A >