Learn More
Propyl 4-hydroxybenzoate-anneau-13C6, 50 μg/ml dans l’acétone, Honeywell Fluka™
50 μg/ml dans de l’acétone. Matériaux de référence du NIST
Marque:  Honeywell Fluka R1348-1ML
Code produit. 15949691
Description
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouteille en verre
67-64-1
-17°C
Liquide
Étalon analytique
1 mL
0.79 g/cm3
PARABÈNES
55°C to 57°C
Nom du produit
Propyl 4-hydroxybenzoate-anneau-13C6, 50 μg/ml dans l’acétone, Honeywell Fluka™ > 1 ml