Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fractionnement en vrac SMART Digest™ : protéine A
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez ce kit pour la purification des immunoglobulines avant la digestion des protéines A.
Obtenez une immunocapture rapide, simple, hautement reproductible et sensible grâce à la capacité de charge élevée des kits de fractionnement en vrac Thermo Scientific™ SMART Digest™ : Protéine A. Ces kits ont été conçus pour relever les défis souvent associés au processus de nettoyage des protéines en fournissant un flux de travail simple et facile de capture.
Les kits de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest contiennent des billes (non magnétiques ou magnétiques - les billes magnétiques permettent l’automatisation) qui ciblent la purification des immunoglobulines en raison de l’affinité spécifique et forte pour la liaison à la partie Fc de la molécule. Les interférences indésirables sont ensuite supprimées en laissant un échantillon propre contenant la molécule cible. Une fois la digestion ultérieure terminée, elle peut être facilitée avec les enzymes SMART Digest, le cas échéant.
Spécification
Spécification
| Description | Kit de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest, non magnétique, soluble |
| Capture | Protéine A |
| Cleavage | Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine |
| Enzymes | Trypsine |
| Format | Résine soluble SMART Digest, non magnétique, en vrac |
| À utiliser avec (application) | Préparation d’échantillons de digestion de protéines et d’immunocapture |
| Gamme de produits | SMART Digest |
| Type | Immunocapture |
| Comprend | Résine soluble SMART Digest non magnétique, en vrac |