Learn More
Cytiva Préfiltres en microfibre de verre sans liant Whatman™, grade GF/D
Font office de préfiltres lorsqu’ils sont utilisés avec les filtres en microfibre de verre GF/B. Les préfiltres en microfibre de verre sans liant Whatman™ de qualité GF/D offrent une protection efficace des membranes, notamment lors de la numération par scintillation liquide.
Marque: Cytiva 1823-042
Description
Font office de préfiltres lorsqu’ils sont utilisés avec les filtres en microfibre de verre GF/B. Les préfiltres en microfibre de verre sans liant Whatman™ de qualité GF/D offrent une protection efficace des membranes, notamment lors de la numération par scintillation liquide.
Les filtres en microfibre de verre Whatman sans liant présentent une faible résistance à l’écoulement de liquides et une forte capacité de charge des particules. Ces filtres peuvent être utilisés à des températures maximales de 500ºC. La structure capillaire fine des filtres en fibre de verre peut absorber de grandes quantités d’eau, ce qui permet des tests ponctuels et une numération par scintillation liquide.Les filtres en microfibre de verre sont principalement utilisés dans des applications, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou de l’eau. Ils peuvent être utilisés comme préfiltres pour les membranes.
- Épais et offrant une grande capacité de charge
- Fonctionne comme un préfiltre lorsqu’il est utilisé avec GF/B.
- Convient à la plupart des supports de filtre
- Rétention nominale de particules de 2,7 μm
- Filtration rapide
Spécification
Autoclavable | |
Les filtres à membrane GE Whatman pour la rétention des petites particules de qualité GF/D sont épais et offrent une bonne capacité de charge. Le filtre GF/D peut également fonctionner comme un préfiltre lorsqu’il est utilisé avec un filtre GF/B, et il est fourni en plusieurs tailles pour s’adapter à la plupart des supports de filtre. | |
Verre borosilicaté | |
2,6 s/100 ml/po2 | |
Grade GF/D | |
Cercle | |
500°C | |
675 μm | |
681 ml/min | |
42,5 mm |
121 g/m2 | |
Disque | |
2,7 μm | |
Hautement adapté pour une utilisation dans des applications impliquant la filtration de l’air et pour l’analyse gravimétrique des matériaux volatils où une inflammation est impliquée. En raison de la faible résistance, il est recommandé pour le débit de fluide et la grande capacité de charge des particules. | |
100/paquet | |
932°F | |
0,02 in | |
Préfiltre | |
1,67 in |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- FILTER GLASS CIRCLE
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.