Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs d’acylation pour anhydrides de l’acide perfluorique (TFAA, PFAA et HFAA)
Préparez des dérivés fluoracyles volatils et stables pour la GC/MS grâce aux anhydrides de l’acide perfluorique Thermo Scientific™ (TFAA, PFAA et HFAA).
Marque: Thermo Scientific™ TS-65193
Description
Préparez des dérivés fluoracyles pour la GC/MS et les techniques de détection par ionisation de flamme et par capture d’électrons grâce aux anhydrides de l’acide perfluorique Thermo Scientific™ (TFAA, PFAA et HFAA). Ces réactifs réagissent facilement avec les alcools, les phénols et les amines.
- Utilisés pour la préparation de dérivés fluoracyles pour la GC/MS
- Produisent des dérivés volatils stables pour les techniques FID et ECD
Spécification
GC-MS | |
Température ambiante | |
Anhydride d’acide pentafluoro-propanoïque |
Corrosif | |
10 x 1 ml | |
98 à 100% |