Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 20 mm
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque: Fisherbrand™ 20 02 0638
563.35 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24163" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Septa de 20 mm
Spécification
Septa | |
20 mm | |
1000 | |
Septa |
Blanc | |
PTFE, Silicone | |
3,2 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
Jours
22Heures
23Minutes
12Secondes
26 -
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
Jours
22Heures
23Minutes
12Secondes
26