Learn More
IBA Lifesciences Conjugué Strep-Tactin™
Code produit. 12806516 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Type de produit:
Conjugué de PA
Conjugué HRP
Conditionnement:
1 pièce
500µL
Code produit. 12806516
Marque: IBA Lifesciences 21503001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conjugués Strep-Tactin™ avec AP ou HRP pour la détection des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
  • La variante de streptavidine Strep-Tactin™ est disponible comme conjugué avec péroxydase de raifort (HRP) ou avec phosphatase alcaline (AP) pour la détection rapide et dirigée des protéines de fusion Twin-Strep-tag™ ou Strep-tag™II avec “tag” N-terminal, C-terminal ou interne transférées vers une membrane de transfert ou capturées sur une microplaque.
  • Les deux conjugués conviennent à la réaction chromogène, tandis que la HRP Strep-Tactin™ est également applicable à la réaction de chimiluminescence.
  • Selon l’organisme hôte, les extraits protéiques peuvent contenir de petites quantités de protéines biotinylées, par exemple la protéine porteuse de biotine carboxyle (BCCP, 22 kDa) d’E. coli.
  • Le tampon de blocage de la biotine est recommandé pour le blocage de ces protéines biotinylées lors des transferts Western avant la détection des protéines de fusion Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ avec la HRP Strep-Tactin™ pour empêcher la détection de bandes faussement positives.
  • À cette fin, le tampon de blocage de la biotine contient la protéine de liaison à la biotine tétramérique avidine, qui lie sélectivement les protéines biotinylées.
Spécification
Quantité 0,5 ml
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Type de produit Conjugué de PA
Usage exclusivement réservé à la recherche.