Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à sertir de 20 mm
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™ 20 01 0094
77.18 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 20mm
- Bouchon en Al
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Vernis transparent | |
Aluminium | |
Bouchon à sertir déchirable complet |
20 mm | |
100 | |
ND20 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
8Heures
23Minutes
14Secondes
30 -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
83Heures
23Minutes
14Secondes
30Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
39Heures
23Minutes
14Secondes
30Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%