Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 8 mm, 8-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque:  Fisherbrand™ 08 08 0027
61.05 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11831653
  • 76.41€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 8 mm
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Filetage 8-425
100 pièces par boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
PP
Orifice central
8 mm
100
ND8
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 8 mm, 8-425 > Trou central, noir