Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 20 mm
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
116.00€ - 764.00€
Code produit | Marque | Couleur | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10602245
|
Fisherbrand™
20 02 0141 |
Bleu transparent, Blanc | Septa |
563.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11845060
|
Fisherbrand™
20 10 0290 |
Gris | Injection Stopper |
151.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11815020
|
Fisherbrand™
20 02 0035 |
Bleu, Gris | Septa |
528.32€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11825020
|
Fisherbrand™
20 02 0057 |
Gris | Septa |
280.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10255044
|
Fisherbrand™
20 02 0122 |
Gris foncé | Septa |
116.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11895020
|
Fisherbrand™
20 02 0335 |
Argent, Blanc | Septa |
764.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11805030
|
Fisherbrand™
20 02 0638 |
Blanc | Septa |
593.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12666505
|
Fisherbrand™
20 02 2054 |
Transparent | Septa |
490.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11627958
|
Fisherbrand™
20 10 2451 |
Gris | Freeze Drying Stopper | N/A | ||||||
15373696
|
Fisherbrand™
20 02 2515 |
Blanc | Septa | N/A | ||||||
Description
- Septa de 20 mm
Spécification
20 mm | |
1000 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 20 mm