Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 20 mm
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque: Fisherbrand™ 20 02 2515
Description
- Septa de 20 mm
Spécification
Septa | |
20 mm | |
1000 | |
Septa |
Blanc | |
PTFE vierge | |
0,2 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 20 mm > PTFE vierge blanc, épaisseur ,0.2 mm, Shore D ,53
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu