Learn More
Greiner Bio-One Microplaque SensoPlate™ à 96 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Couleur : noir, fond transparent ; Stérilité : stérile ; Couvercle : avec couvercle
Marque: Greiner Bio-One 655892
Description
- Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
- Traçabilité possible tout au long du processus de production via le système de numéro de lot défini
- Se compose d’un fond en verre borosilicaté optiquement transparent avec un trajet lumineux de 175 ± 15 μm et un cadre en polystyrène noir
- Fabriqué à partir de matières premières testées pour les lixiviaux
- Sans DNase, RNase et ADN humain détectable
- Apyrogènes
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
Spécification
DIN ISO 9001 | |
Étalon | |
34 mm2 | |
Noir, Fond transparent | |
96 | |
Stérile | |
392 μl | |
Oui | |
-20°C à +60°C | |
16/boîte | |
-20°C à +60°C | |
11,5 mm |
Sans RNase / DNase, ni ADN humain | |
Avec couvercle | |
8 x 12 | |
Polystyrène | |
25 à 34 μl | |
Culture cellulaire | |
Plat | |
Le fond en verre permet les mesures de la transmission dans la longueur d’onde | |
4800 × g (rotor à godets oscillants) | |
Oui | |
Transparent | |
5 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.