Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Immuno noires à 96 puits
BIOPHARMA
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et les tests de liaison grâce à ces plaques immunologiques à 96 puits noires proposées en trois types de surface.
Marque:  Thermo Scientific™ 437111
327.99 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10030581
  • 627.00€ / 80 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et les tests de liaison grâce aux plaques immunologiques à 96 puits noirs Thermo Scientific™. Dotées d’un choix de trois types de surface et d’une liaison optimale, ces plaques minimisent le fond dans la lecture de fluorescence.
Caractéristiques :
  • La plaque présente un encombrement conforme aux normes SBS — compatible avec les équipements standard
  • Proposée avec des puits à fond plat ou rond
  • Homogénéité/reproductibilité de liaison certifiée
Choix de la surface :
  • Les plaques Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ et Universal Binding (UB) sont destinées à l’absorption des molécules hydrophobes.
  • La plaque Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich.
  • Les plaques Microfluor 2 et Microlite 2+ sont légèrement hydrophiles et se lient à une grande variété de biomolécules.
Compatibles avec :
Compatibles avec les couvercles pour plaques Thermo Scientific MicroWell, film de scellage et membrane perméable
Informations de commande :
La disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hydrophile
Sans couvercle
8 x 12
Adsorption
Microplaque
96
MaxiSorp
Fluorescence
10
Anticorps (glycoprotéines)
Étalon
Fluorescence
80 boîtes
Noir
PS
350 μl
Flat Bottom (F-well)
80
Aucun
F96
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot185187 Type de certificatCertificat de conformité Date28/02/2025 Catalog Number437111
Numéro de lot184515 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog Number437111
Numéro de lot185048 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number437111
Numéro de lot181102 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number437111
Numéro de lot164664 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number437111
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plaques Immuno noires à 96 puits > Fond plat, MaxiSorp, 350 μl
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.