Learn More
Invitrogen™ pTrcHis2 A, B, & C Bacterial Expression Vectors
Offre une initiation à la translation améliorée et une expression de haut niveau dans E. coli
Marque: Invitrogen™ V36520
Includes: Tous les vecteurs sont superenroulés et lyophilisés. Un stab d’E. coli TOP10 et un contrôle d’expression positive sont fournis.
Description
- Ces vecteurs sont dotés d’une transcription régulée de haut niveau à partir du promoteur trc
- Amélioration de l’efficacité de la translation des gènes eucaryotes dans E. coli
- L’opérateur lacO et le gène répresseur lacIq pour la régulation transcriptionnelle dans toute souche d’E. coli
- Ce vecteur particulier offre un marqueur de polyhistidine d’extrémité C-terminale (6xHis) pour une rapide purification à l’aide de résine de chélation de nickel et une détection à l’aide d’un anticorps anti-HisG
- Épitope Xpress d’extrémité C-terminale pour une détection facile avec un anticorps anti-Xpress
- Site de clivage de l’entérokinase pour l’élimination du marqueur de fusion
Expression bactérienne, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Inductible | |
Trc, lacO | |
Néant | |
Ampicilline (AmpR) | |
Thiorédoxine | |
20 μg |
IPTG | |
Vecteur d’expression bactérienne | |
Tous les vecteurs sont superenroulés et lyophilisés. Un stab d’E. coli TOP10 et un contrôle d’expression positive sont fournis. Conserver les vecteurs à -20°C. Stocker le stab à température ambiante. La stabilité du vecteur est garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé. | |
Site de reconnaissance d’EK (entérokinase) | |
Enzyme de restriction / MCS | |
pTrc |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.