Learn More
Brady™ Verrouillage pour disjoncteur multipolaire universel
Compatible avec la plupart des disjoncteurs à deux ou trois pôles avec une armature de liaison : GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse, General Switch Company, etc.
Marque: Brady™ 066320
Description
- Utiliser les vis de serrage pour installer le verrouillage en toute sécurité par-dessus l’armature de liaison, puis l’enclencher pour que la pince ne se desserre pas
Spécification
Verrouillage universel pour disjoncteur multipolaire | |
Nylon armé de verre | |
Verrouillage pour disjoncteur multipolaire universel | |
31,8 mm | |
62,2 mm |
Rouge / noir | |
UL 94 HB | |
62,20 x 31,80 mm | |
6/boîte |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.