Learn More
Brady™ Verrouillage par câble à usage général avec câble métallique gainé de 2,4 m (8 pi)
Verrouillage par câble à usage général avec câble métallique gainé de 2,4 m (8 pi) utilisé pour verrouiller tous les dispositifs d’isolement de l’énergie.
Marque: Brady™ 050943
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le corps du verrouillage par câble à usage général est en nylon robuste, modifié par impact et armé de verre pour une meilleure résistance aux produits chimiques, à la corrosion et aux températures
- L’appareil est fourni avec un câble de verrouillage métallique gainé
- Équiper ses employés avec les bons outils de verrouillage et dispositifs d’avertissement peut sauver des vies, améliorer l’efficacité des employés et réduire les coûts d’assurance
- Brady™ est un leader mondial en produits et services de verrouillage / étiquetage offrant une expertise industrielle et une vaste gamme de dispositifs de verrouillage durables et faciles à utiliser
Spécification
Dispositif de verrouillage du câble tendu | |
Rouge | |
OSHA 1910.147 | |
Câble métallique gainé de 2,4 m x 0,4 cm (8 pi x 0,187 po) | |
2,4 m | |
82,00 mm |
050943 | |
Nylon armé de verre | |
152,40 mm | |
8 po | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Verrouillage par câble à usage général avec câble métallique gainé de 2,4 m (8 pi) > Câble de verrouillage ; avec câble métallique gainé de 2,4 m x 0,4 cm (8 pi x 0,187 po)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu