Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 15-425, verre transparent
31.85 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriqué en verre de 1ère classe hydrolytique
- Transparent
- Fond plat
Spécification
Transparent | |
verre | |
Stockage | |
CleanPack, boîte en PP | |
11 mL | |
66 mm | |
ND15 |
18,5 mm | |
12 ml | |
À vis | |
800 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
16Minutes
26Secondes
50 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
1Heures
16Minutes
26Secondes
50 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
16Minutes
26Secondes
50