Learn More
BICASA Undercounter Cabinet on Casters
Undercounter Cabinet on Casters made from fire-retardant particleboard body.
Marque: BICASA TN.DL.0600.630
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 35.00000kg
Description
- Armoires sous paillasse sur roulettes
- Certifications / homologation EN 16121:2017
- Base de châssis métallique avec 4 roulettes pivotantes (boîtier en polyamide et bandage en caoutchouc thermoplastique)
- 2 avec frein verrouillable ; hauteur 100 mm
- Portes : ouverture à 270° - Charnières à fermeture automatique
- Largeur du corps 500 mm + 20 mm de poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
- Étagère en tôle d’acier (réglable en hauteur) - Verrouillage à clé en option
- Couleurs de façade disponibles : gris, rouge, bleu, anthracite
Spécification
600 x 520 x 630 mm | |
Gauche | |
Oui | |
Non autoclavable | |
1 | |
Gris clair |
4 roulettes pivotantes en plastique, 2 avec frein verrouillable | |
Solide | |
1 | |
Mobile | |
EN 16121 |