Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 15-425, en verre ambré
Flacons à col vissant à des fins de stockage en verre de classe hydrolytique 1.
Marque:  Fisherbrand™ 15 09 1800
34.06 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11506074
  • 38.25€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Col vissant
  • 15-425
  • Fond plat
  • Verre
  • Ambré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ambré
Verre
Stockage
CleanPack, boîte en PP
11 mL
66 mm
ND15
18,5 mm
12 ml
À vis
800 μl
Fond plat
100
Non
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 15-425, en verre ambré > 12 ml