Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 15 mm Screw Caps, Level 2 High-throughput Applications
Use Level 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 15 mm Screw Caps with screw vials that have a 15 mm opening for your high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
Marque:  Thermo Scientific™ 6ASC15-CTP
33.63 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17835234
  • 36.40€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
White
PE Foam/Blue PTFE
SureSTART niveau 2
Screw Cap
Screw Thread Vial
Polypropylene
75 Shore
Spécification certifiée
15 mm
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.
    Code promotionnel: 24127
    Expire2025-05-31
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ SureSTART™ 15 mm Screw Caps, Level 2 High-throughput Applications >