Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon EE Mossel (déshydraté) Remel™
Isolez sélectivement et enrichissez les entérobactéries des denrées alimentaires et des aliments pour animaux grâce au bouillon EE Mossel.
Marque:  Thermo Scientific™ R453332
392.68 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16441156
  • 417.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Enrichissez et isolez sélectivement les entérobactéries grâce à au bouillon EE Mossel (déshydraté) Thermo Scientific™ Remel™.
Méthodes traditionnelles de surveillance de la qualité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux testées pour détecter la présence d’organismes coliformes en tant qu’organismes indicateurs. Mossel et al. ont développé ces méthodes traditionnelles et recherchent toutes les entérobactéries, y compris les bacilles à glucose-négatif, à lactose négatif, à Gram négatif (p. ex. Salmonella)2-4 dans les produits alimentaires. Les premières formulations contenaient des variations de sels biliaires qui inhibaient certains organismes indicateurs. Le bouillon EE Mossel contient de la bile de bœuf purifiée (oxgall) au lieu des sels biliaires.
Le bouillon EE Mossel est utilisé pour l’enrichissement sélectif des entérobactéries lors de l’examen bactériologique des denrées alimentaires. Il contient de la bile de bœuf purifiée (oxgall) à la place des sels biliaires et du phosphate disodique pour améliorer la capacité tampon du milieu et encourager la croissance précoce des organismes indicateurs.
  • Milieu sélectif : Le colorant vert brillant et l’oxgall inhibent les organismes à Gram positif
  • Recommandé par l’American Public Health Association pour le dosage du nombre le plus probable et comme bouillon d’enrichissement dans des procédures d’enrichissement direct5.
  • Formule conforme aux directives relatives aux pharmacopées américainese t européennes pour la détection des bactéries à tolérance biliaire et à Gram négatif6,7.
La peptone fournit de l’azote, du carbone et des composés soufrés essentiels à la croissance bactérienne. Le dextrose sert de source d’énergie. Le phosphate disodique et le phosphate monopotassique font office d’agents tampon. Le vert brillant et l’oxgall sont des agents sélectifs qui inhibent les organismes à Gram positif.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouillon EE Mossel
Poudre
Milieux de culture déshydratés
500 g
Documents
Instructions
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot962646 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR453332
Numéro de lot839940 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR453332
Numéro de lot583638 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR453332
Numéro de lot583170 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR453332
Numéro de lot541610 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberR453332
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouillon EE Mossel (déshydraté) Remel™ > Bouillon EE Mossel ; 500 g