Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon nutritif Lab-Lemco (déshydraté)
Milieu nutritif pour l’analyse de l’eau, des eaux usées et des produits laitiers selon des méthodes standard américaines.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0015B
126.14 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10680525
  • 135.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Analyser l’eau, les eaux usées et les produits laitiers selon des méthodes standard américaines grâce à ce bouillon nutritif Lab-Lemco (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™. Il est utilisé comme bouillon nutritif à l’extrait de viande pour la bactériologie courante.
Le bouillon “Lab-Lemco” est un milieu liquide couramment utilisé pour l’analyse des eaux et des produits laitiers1,2,3
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouillon Lab-Lemco (gélose nutritive) (formulation américaine)
Milieux de culture déshydratés
Pour milieu de 62,5 L
Poudre
500 g
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6211529 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2025 Catalog NumberCM0015B
Numéro de lot3754578 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2023 Catalog NumberCM0015B
Numéro de lot3652389 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/04/2023 Catalog NumberCM0015B
Numéro de lot3449584 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/04/2022 Catalog NumberCM0015B
Numéro de lot3289116 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2021 Catalog NumberCM0015B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouillon nutritif Lab-Lemco (déshydraté) > Bouillon Lab-Lemco (formulation américaine) ; 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement