Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon EC avec MUG (déshydraté)
Détectez de façon sélective l’Escherichia coli dans les échantillons alimentaires et environnementaux grâce à ce milieu sélectif.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0979B
269.87 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13265909
  • 286.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Détectez de façon sélective Escherichia coli dans des échantillons alimentaires et environnementaux grâce au bouillon EC Thermo Scientific™ Oxoid™ avec MUG (déshydraté). Le bouillon EC est un milieu sélectif pour la différenciation des bactéries coliformes fécales et le test de confirmation pour Escherichia coli provenant d'échantillons alimentaires et environnementaux1,2. Il est également adapté pour le dénombrement présomptif d'E. coli dans le lait et les produits laitiers à l'aide de la technique de numération la plus probable3. Le MUG (4-méthylumbelliféryl-ß-D-glucuronide) est clivé par l'enzyme glucuronidase (GUD) produite par Escherichia coli, résultant en un produit final fluorescent.
L’Escherichia coli est un microorganisme à Gram négatif courant pouvant être présent dans des échantillons d’aliments et d’eau. La présence de cellules E.coli peut indiquer une contamination fécale, même si leur ingestion n’a pas nécessairement d’effets néfastes sur la santé. Certaines souches sont néanmoins responsables de maladies diarrhéiques et peuvent également entraîner des formes plus graves de la maladie.
Le bouillon EC s’est révélé être un milieu fiable pour obtenir des résultats fiables en 24 à 48 heures3.
  • Sélectif : l’ajout de sels biliaires n°.3 dans le milieu est inhibiteur de bactéries à gram-positif, en particulier les bacilles et les streptocoques fécaux, ce qui rend le milieu sélectif pour l’Escherichia coli
  • Facile à lire : la production de gaz en tant que résultat de la fermentation du lactose est une preuve présumée de la présence de bactéries coliformes.
  • Recommandé par FDA/BAM : pour la confirmation d’Escherichia coli issue de crustacés et de viande4.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle : FDA.
Poudre
500 g
Bouillon EC avec MUG
Milieux de culture déshydratés
Pour milieu de 13,5 L
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6210401 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog NumberCM0979B
Numéro de lot6148652 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog NumberCM0979B
Numéro de lot3800368 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/06/2024 Catalog NumberCM0979B
Numéro de lot6002909 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2024 Catalog NumberCM0979B
Numéro de lot3790955 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2024 Catalog NumberCM0979B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouillon EC avec MUG (déshydraté) > Bouillon EC avec MUG ; 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement