Learn More
Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin (MkTTn) Enrichment Broth
Description
Selectively isolate Salmonella species with the convenience of Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin (MkTTn) Enrichment Broth prepared media tubes. MkTTn is a selective enrichment medium for the isolation of Salmonella, whose formulation conforms to ISO 6579:20021 for the microbiological testing food and animal feeding stuffs.
Le bouillon de tétrathionate-novobiocine Muller-Kauffmann a été développé par Muller2 puis modifié par Kauffmann3,4 avec l’ajout de bile de bœuf et de vert brillant pour améliorer la sélectivité. L’ajout de novobiocine à 40 mg par litre a été décrit plus tard par Jeffries5 comme améliorant l’inhibition des espèces de Proteus.
Après avoir incubé l’échantillon dans de l’eau peptonée tamponnée (ISO), transférer 1 ml du bouillon à 10 ml de bouillon MkTTn et 0,1 ml dans 10 ml de bouillon RVS (TV5036E). Incuber le bouillon MkTTn à 37°C ±1°C pendant 24 heures ±3 heures et le bouillon RVS à 41,5°C ±1°C, pendant 24 heures ±3 heures. Développer une sous-culture des bouillons MkTTn et RVS incubés sur gélose XLD (PO5057A / PO0164A) et un second milieu gélosé de choix, et incuber pendant 24 heures ±3 heures à 37°C ±1°C. La présence présomptive de Salmonella doit être confirmée à l’aide de techniques biochimiques et sérologiques appropriées. Pour en savoir plus sur la méthode complète, veuillez vous reporter à la norme ISO 6579:20021.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert clair, opaque |
| Contenu et stockage | 2°C à 12°C |
| Description | Bouillon d’enrichissement en novobiocine tétrathionate Muller Kauffmann |
| Format | Tube |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Bouillon |
| Volume plein | 10 ml |
| Poids plein | 10 ± 1 ml |
| Type d’emballage | 50 tubes dans une boîte en carton |
| Quantité | 50/boîte |
For laboratory use only.