Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon d’enrichissement pour entérobactéries (déshydraté)
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
Enrichissez de façon sélective les bactéries à gram-négatif tolérant la bile au cours de l’examen microbiologique de produits pharmaceutiques grâce au bouillon d’enrichissement Mossel pour entérobactéries Thermo Scientific™ Oxoid™ (EP/USP/JP/BP).
Le bouillon d’enrichissement Mossel pour entérobactéries (EP/USP/JP/BP) est recommandé comme milieu d’enrichissement pour les bactéries à gram-négatif tolérant la bile dans le cadre de l’examen microbiologique de produits pharmaceutiques. Il peut être utilisé pour confirmer l’absence d’entérobactéries ou pour effectuer un test quantitatif1.
Le bouillon d’enrichissement Mossel pour entérobactéries (EP/USP/JP/BP) doit être utilisé comme bouillon d’enrichissement en conjonction avec de la gélose glucosée à la bile et au rouge-violet (R455302).
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
- Conforme aux normes EP/USP/JP/BP.
Le bouillon d’enrichissement Mossel pour entérobactéries (EP/USP/JP/BP) doit être utilisé comme bouillon d’enrichissement en conjonction avec de la gélose glucosée à la bile et au rouge-violet (R455302).
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 10°C à 30°C |
| Description | Bouillon d’enrichissement pour entérobactéries (déshydraté) |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture |
| Quantité | 500 g |