Learn More
Thermo Scientific™ Nutrient Agar (Dehydrated)
Cultivate and isolate fastidious pathogens and other micro-organisms with this nutritive, non-selective medium.
Marque: Thermo Scientific™ CM0003B
147.88 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Cultivate and isolate fastidious pathogens and other microorganisms with Thermo Scientific™ Oxoid™ Nutrient Agar (Dehydrated). This non-selective medium contains beef extracts combined with peptone, yeast extracts and sodium chloride to provide the nitrogen compounds, carbon, vitamins and some trace ingredients necessary for the growth of bacteria.
La gélose nutritive est un milieu de culture de base utilisé pour la sous-culture d’organismes à des fins de conservation, ou pour vérifier la pureté de sous-cultures à partir de plaques d’isolement avant de procéder à des tests biochimiques ou sérologiques.
Sous forme semi-solide, comme des inclinaisons ou des fonds de gélose, le milieu est utilisé pour maintenir les organismes de contrôle1.
La gélose nutritive est adaptée à l’enseignement et à la démonstration. Elle contient une concentration en gélose de 1,5 % afin de permettre l’ajout de 10 % de sang ou d’autres fluides biologiques au maximum, si nécessaire. Le milieu, sans ajout, peut être utilisé pour la culture d’organismes dont les exigences nutritionnelles ne sont pas rigoureuses.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Spécification
Référence industrielle : AFNOR, AOAC, BSI, FDA, ISO, NMKL. | |
Poudre | |
500 g |
Gélose nutritive | |
Gélose | |
Pour 17,9 L de milieu |
For Laboratory Use Only