Learn More
Greiner Bio-One Tamis cellulaire EASYstrainer, pour tubes de 50 ml
Pour une filtration rapide et sûre des suspensions cellulaires et des isolats de cellules primaires
Marque:  Greiner Bio-One 542070
Code produit. 15391067
  • 103.01€ / 50 pièces
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convient à tous les tubes standard de 50 ml
  • Poignée et surface spéciale pour une manipulation aseptique améliorée
  • Fente d’aération entre le tube et le filtre pour une filtration rapide
  • Trois tailles de maille à code couleur
  • Aucun débordement de liquide
  • Blister pratique
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
Tamis cellulaire
Tubes standard de 50 ml
Filtration rapide et sûre des suspensions cellulaires et des isolats de cellules primaires.
Stérile
70 μm
Nom du produit
Greiner Bio-One Tamis cellulaire EASYstrainer, pour tubes de 50 ml > Dimensions de la maille : 70 μm ; Bleu