Learn More
Thermo Scientific™ Sachet Oxoid™ AnaeroGen™ 2.5 l
Les sachets de 2.5 litres Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen sont des sachets générant du gaz anaérobique pour une utilisation avec la cuve de 2.5 litres Thermo Scientific™ Oxoid, réf. AG0025A.
Marque:  Thermo Scientific™ AN0025A
38.73 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10269582
  • 50.25€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les sachets Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen de 2.5 L sont des sachets comprenant du gaz anaérobie pour une utilisation avec les jarres Thermo Scientific™ Oxoid de 2.5 L, partie nº AG0025A.
  • Pas d’eau ou de catalyseur requis
  • Aucun gaz d’hydrogène produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sachet
Thermo Scientific Oxoid™
10/paquet
2,5 L
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot4289LH Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2025 Catalog NumberAN0025A
Numéro de lot4311LH Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2025 Catalog NumberAN0025A
Numéro de lot4341LH Type de certificatCertificat d’analyse Date01/04/2025 Catalog NumberAN0025A
Numéro de lot4340LH Type de certificatCertificat d’analyse Date01/04/2025 Catalog NumberAN0025A
Numéro de lot4312LH Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog NumberAN0025A
Nom du produit
Thermo Scientific™ Sachet Oxoid™ AnaeroGen™ 2.5 l > 10 sachets