Learn More
Invitrogen™ Eau distillée exempte de DNase / RNase UltraPure™
Description
L’eau distillée UltraPure™ exempte de DNase/RNase doit être utilisée dans toutes les applications de biologie moléculaire. Elle est filtrée par membrane de 0,1 μm et testée pour l’activité de DNase et de RNase.
Tests de performance et de qualité: Aucune activité de DNase, de RNase ou de protéase n’a été détectée. Notre système d’eau distillée est surveillé régulièrement pour en assurer la conformité avec les exigences actuelles de test relatives à la monographie USP dans de l’eau pour injection (EPI).
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Matières renouvelables
- Contenu recyclé
Spécification
Spécification
pH | 7 |
Couleur | Clear |
Description | Eau distillée sans DNase/R UltraPure™, 500 ml, transparente, pH de 7, purification par filtration membranaire, sans DNase, qualité biologie moléculaire, sans protéase, qualité sans RNase, traitement d’échantillons non traité par au DEPC, utilisée pour l’extraction d’ADN, gel d’acide nucléique |
Informations sur la solubilité | Eau |
Conditionnement | 1/boîte |
Traitement(s) | Non traité par le DEPC |
Quantité | 500 ml |
Forme physique | Liquide |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30