Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage d’ADNdb Quant-iT™, haute sensibilité (HS) et large gamme (BR)
Pour une quantification hautement sélective de l’ADN double brin sur l’ARN, les kits de dosage d’ADNdb Quant-iT, haute sensibilité et large plage, produisent des signaux de fluorescence linéaires dans les plages de 0,2-100 ng et 2-1 000 ng d’ADN, respectivement.
Marque: Invitrogen™ Q33130
649.04 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez une quantification de l’ADNdb facilement et rapidement grâce aux kits de dosage de l’ADNdb Quant-iT. Le kit de dosage d’ADNdb haute sensibilité Quant-iT et le kit de dosage d’ADNdb large gamme Quant-iT fournissent des réactifs de dosage concentrés, un tampon de dilution et des étalons d’ADN pré-dilués. Ces kits de dosage d’ADN sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin par rapport à l’ARN ; de plus, dans les plages d’ADN de 0,2 à 100 ng (pour le kit de dosage d’ADNdb HS) et d’ADN de 4 à 1 000 ng (pour le kit de dosage d’ADNdb BR), le signal de fluorescence est linéaire.
Le kit de dosage de haute sensibilité de l’ADNdb Quant-iT et le kit de dosage d’ADNdb Quant-iT large plage facilitent la quantification de l’ADN et en assurent la précision. Les kits comprennent un réactif de dosage concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ADN pré-dilués. Diluez simplement le réactif à 1:200, chargez 200 µl dans les puits d’une microplaque, ajoutez 1 à 20 µl d’échantillon, mélangez, puis relevez la fluorescence.Les dosages sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin par rapport à l’ARN ; de plus, dans les plages de 0,2 à 100 ng pour le dosage HS et de 4 à 1 000 ng pour le dosage BR, le signal de fluorescence est linéaire avec l’ADN. Les dosages sont effectués à température ambiante et le signal est stable pendant trois heures. Les contaminants courants, tels que les sels, les solvants, les détergents et les protéines, sont bien tolérés dans ces dosages.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Quantification de l’ADNdb, large plage | |
Lecteur de microplaques | |
4 à 1 000 ng | |
1 kit |
Fluorescence | |
1 000 dosages (volume de dosage de 200 μl) | |
Quant-iT | |
Température ambiante |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.