Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage d’ADNdb Quant-iT™, haute sensibilité (HS) et large gamme (BR)
Pour une quantification hautement sélective de l’ADN double brin sur l’ARN, les kits de dosage d’ADNdb Quant-iT, haute sensibilité et large plage, produisent des signaux de fluorescence linéaires dans les plages de 0,2-100 ng et 2-1 000 ng d’ADN, respectivement.
866.00€ - 898.00€
Spécification
Méthode de détection | Fluorescence |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
Nbre de réactions | 1 000 dosages (volume de dosage de 200 μl) |
Gamme de produits | Quant-iT |
Quantité | 1 kit |
Code produit | Marque | Doser | Plage de quantification | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Doser | Plage de quantification | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10164582
![]() |
Invitrogen™
Q33120 |
Quantification de l’ADNdb, haute sensibilité | 0,2 à 100 ng |
866.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10555213
|
Invitrogen™
Q33130 |
Quantification de l’ADNdb, large plage | 4 à 1 000 ng |
898.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Effectuez une quantification de l’ADNdb facilement et rapidement grâce aux kits de dosage de l’ADNdb Quant-iT. Le kit de dosage d’ADNdb haute sensibilité Quant-iT et le kit de dosage d’ADNdb large gamme Quant-iT fournissent des réactifs de dosage concentrés, un tampon de dilution et des étalons d’ADN pré-dilués. Ces kits de dosage d’ADN sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin par rapport à l’ARN ; de plus, dans les plages d’ADN de 0,2 à 100 ng (pour le kit de dosage d’ADNdb HS) et d’ADN de 4 à 1 000 ng (pour le kit de dosage d’ADNdb BR), le signal de fluorescence est linéaire.
Le kit de dosage de haute sensibilité de l’ADNdb Quant-iT et le kit de dosage d’ADNdb Quant-iT large gamme facilitent la quantification de l’ADN et en assurent la précision. Les kits comprennent un réactif d’essai concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ADN pré-dilués. Diluez simplement le réactif à 1:200, chargez 200 µl dans les puits d’une microplaque, ajoutez 1 à 20 µl d’échantillon, mélangez, puis lisez la fluorescence.Les dosages sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin par rapport à l’ARN ; de plus, dans les plages de 0,2 à 100 ng pour le dosage HS et de 4 à 1 000 ng pour le dosage BR, le signal de fluorescence est linéaire avec l’ADN. Les dosages sont effectués à température ambiante et le signal est stable pendant 3 heures. Les contaminants courants, tels que les sels, les solvants, les détergents et les protéines, sont bien tolérés dans ces dosages.
Spécification
Fluorescence | |
1 000 dosages (volume de dosage de 200 μl) | |
1 kit |
Lecteur de microplaques | |
Quant-iT | |
Température ambiante |