Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur gamme Mediline, pour usage scientifique
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
Marque: Liebherr™ LKPv 6523
Description
- Réfrigérateur de laboratoire pour le stockage des produits thermosensibles
- Plage de température 0 / +16 ° Stabilité de température de +/- 3°C testée selon FDX15-140
- Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable, réfrigération ventilée avec dégivrage automatique
- Réfrigérant R 290, puissance de connexion 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Affichage numérique, alarmes porte, température et panne de courant, relais d'alarme par contact sec
- Port d'accès pour sonde de température externe
- Serrure de porte, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°
- Roulettes de 125 mm pour un nettoyage facile. Roulettes avant avec frein.
Spécification
Réfrigérateur de laboratoire | |
0°C à 16°C | |
Gradient de 2,0°C | |
Verre | |
4 | |
Acier recouvert blanc | |
Numérique, externe | |
Blanc | |
Automatique | |
SmartCoolingHub | |
215 H x 70 W x 83 D cm | |
65 cm | |
150 cm | |
53,3 cm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
163 kg |
597 L | |
0,1°C | |
R 290 | |
0 | |
60 kg | |
Haut | |
Oui | |
Numérique | |
Eclairage intérieur à LED | |
RS 485 | |
83 cm | |
216 cm | |
70 cm | |
2,0 A | |
220 - 240 V, 50 Hz | |
985 kWh/a | |
136 kg |