Learn More
MP Biomedicals™ Diméthylsulfoxyde Cryopres™ (>99,9 % USP DMSO pour cryoconservation)
Utilisé couramment dans la cryoconservation cellulaire pour éviter d’endommager la membrane cellulaire pendant la congélation.
Marque: MP Biomedicals™ 092780145
53.76 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24247" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Diméthylsulfoxyde Cryopres (DMSO) USP, Ph. Eur. Stérilisée par filtration
- Le diméthylsulfoxyde Cryopres est couramment utilisé dans la cryoconservation cellulaire, avec le glycérol, pour éviter d’endommager la membrane cellulaire pendant la congélation
- Certificat d’analyse complet disponible pour chaque lot de production, ainsi que des informations complètes sur la formulation
- Produit selon les normes les plus élevées de l’industrie pour garantir des résultats supérieurs
Spécification
Liquide | |
Cryoconservation | |
0,999 |
Stérile | |
10 mL | |
15 à 30°C, déshydraté, stocker sous azote |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les sciences de la vie
Découvrez des offres mensuelles exclusives sur les produits des sciences de la vie pour faire avancer votre recherche et votre innovation.Code promotionnel: 24247Expire: 2025-04-30
Nouvelle offre Économisez jusqu’à 52%
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.