Learn More
BD Typage d’antisérums de Salmonella et de Shigella
Marque: BD 229481
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Haut | |
Facteurs 1, 4, 5, 12 du groupe B d’antisérums de Salmonella O | |
Lyophilisé |
les Salmonella | |
3 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium Azide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Typage d’antisérums de Salmonella et de Shigella > Facteur 1, 4, 5, 12 du groupe B d’antisérum de Salmonella O
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu