Learn More
Gosselin™ Récipient droit en PP avec bouchon à vis
Utilisé dans les applications cliniques et industrielles.
Marque: Gosselin™ TP30C-002
160.52 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- À utiliser dans les applications cliniques et industrielles
Spécification
Récipient avec bouchon à vis | |
Stérile | |
Marquage CE, CE N 1935/2004, ISO 11137 : produit stérile (SAL 10-3) | |
PEBD | |
Naturel |
Polypropylène | |
40 mL | |
Rouge | |
Bouchon à vis | |
100/Sachet |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25