Learn More
Gosselin™ Récipients droits
Conçu pour le prélèvement, le stockage et le transport des échantillons vers les laboratoires. Les récipients droits Gosselin™ sont dotés d’un bouchon étanche.
Marque: Gosselin™ TP35C-013
69.58 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le polypropylène incassable est spécialement conçu pour une utilisation dans les industries agroalimentaires, laitières et brassicoles
- Bouchons vissant LDPE inclus
- Le rebord interne étanche empêche les gouttes entre les filetages
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polypropylène | |
60 mL | |
Blanc | |
Bouchon à vis | |
33 mm | |
70 mm | |
Aucune étiquette |
Oui | |
Non stérile | |
CE, UL, ISO 11137 | |
PEBD | |
Naturel | |
Applications bactériologiques | |
Bouchon à vis en PEBD avec rebord interne étanche | |
700/paquet |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25